Tlačiť
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyrimidin-4-ylamine, 6-Chloropyrimidin-4-amine, 6-Chloro-4-pyrimidinamine, 6-Chlor-4-pyrimidinamin
OR8288-25G OR8288-100G OR8288-500G
APOSOR8288-25GEA 24.95 EUR
APOSOR8288-25G APOSOR8288-100G APOSOR8288-500G
4-Amino-6-chloropyrimidine 97%
4-Amino-6-chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
Teplota tavenia: 214…219 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053576
Číslo CAS: 5305-59-9