Tlačiť
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8285-100G OR8285-25G
APOSOR8285-100GEA 263.94 EUR
APOSOR8285-100G APOSOR8285-25G
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 55…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646112
Číslo CAS: 4316-97-6
OSN: 3261
ADR: 8,II