Tlačiť
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid, (2E)-3-(2,4-Dichlorophenyl)acrylic acid
OR8283-25G OR8283-5G
APOSOR8283-25GEA 34.85 EUR
APOSOR8283-25G APOSOR8283-5G
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₆Cl₂O₂
Mw: 217.05
Teplota tavenia: 233…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004373
Číslo CAS: 20595-45-3