Tlačiť
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2,3-Dichlorophenyl)ethanone
OR8271-25G OR8271-5G OR8271-100G
APOSOR8271-25GEA 107.9 EUR
APOSOR8271-25G APOSOR8271-5G APOSOR8271-100G
2',3'-Dichloroacetophenone 95+%
2',3'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Teplota varu: 106…108 °C/2,0mmHg
Hustota: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052988
Číslo CAS: 56041-57-7
EINECS: 259-954-3