Tlačiť
5-Methoxyanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8266-100G OR8266-25G OR8266-5G
APOSOR8266-100GEA 314.04 EUR
APOSOR8266-100G APOSOR8266-25G APOSOR8266-5G
5-Methoxyanthranilic acid
5-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 148…152 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016509
Číslo CAS: 6705-03-9