Tlačiť
4-Nitrophenethyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
OR8248-10G OR8248-50G
APOSOR8248-10GEA 16.7 EUR
APOSOR8248-10G APOSOR8248-50G
4-Nitrophenethyl bromide
4-Nitrophenethyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.06
Teplota varu: 116 °C/0.2mmHg
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007386
Číslo CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7