Tlačiť
4-Nitrophthalonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
OR8247-100G OR8247-25G OR8247-5G OR8247-500G OR8247-1KG
APOSOR8247-100GEA 38.23 EUR
APOSOR8247-100G APOSOR8247-25G APOSOR8247-5G APOSOR8247-500G APOSOR8247-1KG
4-Nitrophthalonitrile
4-Nitrophthalonitrile
Vzorec: C₈H₃N₃O₂
Teplota tavenia: 136…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040301
Číslo CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9