Tlačiť
Benzofenon
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
OR8243-1KG OR8243-500G
APOSOR8243-1KGEA 124.75 EUR
APOSOR8243-1KG APOSOR8243-500G
Benzofenon
Benzofenon
Vzorec: C₁₃H₁₀O
Teplota varu: 305 °C
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003076
Číslo CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III