Tlačiť
6-Nitro-m-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8232-25G OR8232-100G
APOSOR8232-25GEA 27.88 EUR
APOSOR8232-25G APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-cresol
6-Nitro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇NO₃
Teplota tavenia: 53…56 °C
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007111
Číslo CAS: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
OSN: 2446
ADR: 6.1,III