Tlačiť
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
OR8226-1G OR8226-25G OR8226-5G
APOSOR8226-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8226-1G APOSOR8226-25G APOSOR8226-5G
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
3-Bromo-2,6-dihydroxy-5-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrNO
Teplota tavenia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 288067-35-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III