Tlačiť
3-Chlorophenol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8225-100G OR8225-25G OR8225-500G
APOSOR8225-100GEA 59.77 EUR
APOSOR8225-100G APOSOR8225-25G APOSOR8225-500G
3-Chlorophenol
3-Chlorophenol
Vzorec: C₆H₅ClO
Teplota varu: 214 °C
Teplota tavenia: 30…34 °C
Hustota: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002256
Číslo CAS: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
OSN: 2020
ADR: 6.1,III