Tlačiť
2-Iodo-4-nitrotoluene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Iodo-1-methyl-4-nitrobenzene
OR8219-25G OR8219-5G
APOSOR8219-25GEA 142 EUR
APOSOR8219-25G APOSOR8219-5G
2-Iodo-4-nitrotoluene
2-Iodo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆INO₂
Mw: 263.03
Teplota varu: 165 °C
Teplota tavenia: 52…54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00024329
Číslo CAS: 7745-92-8
EINECS: 231-808-3