Tlačiť
Phenylacetylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 24.95 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylene
Phenylacetylene
Vzorec: C₈H₆
Teplota varu: 142…144 °C
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008570
Číslo CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
OSN: 3295
ADR: 3,III