Tlačiť
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8210-1G OR8210-5G
APOSOR8210-1GEA 160.85 EUR
APOSOR8210-1G APOSOR8210-5G
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)aniline
Vzorec: C₁₁H₁₁N₃
Mw: 185.23 g/mol
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067950
Číslo CAS: 175201-90-8