Tlačiť
N-Acetylneuraminic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
OR8154-5G OR8154-10G
APOSOR8154-5GEA 38.17 EUR
APOSOR8154-5G APOSOR8154-10G
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₉
Mw: 309.27 g/mol
Teplota tavenia: 184…186 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00006620
Číslo CAS: 131-48-6