Tlačiť
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8127-1G OR8127-250MG OR8127-5G
APOSOR8127-1GEA 166.06 EUR
APOSOR8127-1G APOSOR8127-250MG APOSOR8127-5G
1-Methylimidazole-4-sulphonamide 97%
1-Methylimidazole-4-sulphonamide
Vzorec: C₄H₇N₃O₂S
Teplota tavenia: 222…224 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02091382
Číslo CAS: 111124-90-4