Tlačiť
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 165.83 EUR
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Vzorec: C₈H₉ClO₅S
Mw: 252.67 g/mol
Teplota tavenia: 65…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180739
Číslo CAS: 306936-34-5
OSN: 1759
ADR: 8 III