Tlačiť
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 24.91 EUR
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₁H₁₇N₃
Mw: 191.28
Teplota tavenia: 89…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172703
Číslo CAS: 16153-81-4
OSN: 3263
ADR: 8 III