Tlačiť
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8105-100G OR8105-25G OR8105-5G OR8105-1G
APOSOR8105-100GEA 866.02 EUR
APOSOR8105-100G APOSOR8105-25G APOSOR8105-5G APOSOR8105-1G
5-Iodo-2-furaldehyde 95%
5-Iodo-2-furaldehyde
Vzorec: C₅H₃IO₂
Teplota tavenia: 126…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00159503
Číslo CAS: 2689-65-8