Tlačiť
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-FMOC protected, Fmoc-ACPC-OH, Fmoc-1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, 1-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
OR8098-1G OR8098-250MG
APOSOR8098-1GEA 74.9 EUR
APOSOR8098-1G APOSOR8098-250MG
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Fmoc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₉H₁₇NO₄
Mw: 323.348 g/mol
Teplota tavenia: 225…226 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00190873
Číslo CAS: 126705-22-4