Tlačiť
Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
OR8091-1G OR8091-250MG
APOSOR8091-1GEA 69.8 EUR
APOSOR8091-1G APOSOR8091-250MG
Ethyl 2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno-[2,3-c]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Mw: 240.33 g/mol
Teplota tavenia: 100…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01147322
Číslo CAS: 24237-39-6