Tlačiť
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 871.64 EUR
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇BrO₃S
Teplota tavenia: 75…77 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00173933
Číslo CAS: 110545-67-0