Tlačiť
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 323.71 EUR
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Vzorec: C₁₀H₈ClN₃
Teplota tavenia: 195…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00238992
Číslo CAS: 35202-25-6