Tlačiť
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8059-10G OR8059-1G OR8059-5G
APOSOR8059-10GEA 155.23 EUR
APOSOR8059-10G APOSOR8059-1G APOSOR8059-5G
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 94%
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 197…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02089694
Číslo CAS: 54367-66-7