Tlačiť
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Aminothiopropanamide, N3-BOC protected
OR8047-1G OR8047-5G OR8047-10G
APOSOR8047-1GEA 202.97 EUR
APOSOR8047-1G APOSOR8047-5G APOSOR8047-10G
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-amino-3-thioxopropylcarbamate
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₂S
Teplota tavenia: 108…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180883
Číslo CAS: 77152-97-7