Tlačiť
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
OR8046-1G OR8046-5G
APOSOR8046-1GEA 24.95 EUR
APOSOR8046-1G APOSOR8046-5G
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂S
Teplota tavenia: 122…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180954
Číslo CAS: 214834-18-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III