Tlačiť
Boc-py-oh 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 91.46 EUR
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O₄
Teplota tavenia: 156…160 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02094544
Číslo CAS: 77716-11-1