Tlačiť
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 24.95 EUR
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Bromo-3-methylthiophene 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Vzorec: C₅H₅BrS
Teplota varu: 173…176 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00059741
Číslo CAS: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,III