Tlačiť
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR8039-1G OR8039-250MG OR8039-5G OR8039-10G
APOSOR8039-1GEA 294.42 EUR
APOSOR8039-1G APOSOR8039-250MG APOSOR8039-5G APOSOR8039-10G
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
2-(6-Bromo-2-methoxy-1-naphthyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₀BrNO
Teplota tavenia: 148…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02180673
Číslo CAS: 92643-17-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III