Tlačiť
4-Bromo-1-butene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 71.4 EUR
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Bromo-1-butene 99%
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Teplota varu: 98…100 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 1 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000258
Číslo CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
OSN: 1993
ADR: 3,II