Tlačiť
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromoacetyl)benzo[b]furan, 1-(Benzofuran-2-yl)-2-bromoethanone
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 83.03 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Vzorec: C₁₀H₇BrO₂
Teplota tavenia: 86…90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00176644
Číslo CAS: 23489-36-3
OSN: 3261
ADR: 8,II