Tlačiť
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Aminothiophene-3-carbonitrile
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 43.32 EUR
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₄N₂S
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00706298
Číslo CAS: 4651-82-5