Tlačiť
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-1,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR8009-1G OR8009-250MG OR8009-100MG
APOSOR8009-1GEA 274.38 EUR
APOSOR8009-1G APOSOR8009-250MG APOSOR8009-100MG
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine, Technical Grade
(1,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine
Vzorec: C₇H₁₂N₂
Mw: 124.19 g/mol
Teplota varu: 40 °C/0.1mmHg
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02180786
Číslo CAS: 118799-24-9
OSN: 2735
ADR: 8 III