Tlačiť
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 99.48 EUR
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Teplota varu: 277 °C
Teplota tavenia: 31…35 °C
Hustota: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040742
Číslo CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5