Tlačiť
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7994-1G OR7994-25G OR7994-5G
APOSOR7994-1GEA 28.28 EUR
APOSOR7994-1G APOSOR7994-25G APOSOR7994-5G
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile 98%
3-(Methylsulphonyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Teplota tavenia: 101…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037969
Číslo CAS: 22821-75-6