Tlačiť
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl Chloride
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 24.95 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₇ClO₄S₂
Teplota tavenia: 93…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037968
Číslo CAS: 5335-40-0
OSN: 3261
ADR: 8,III