Tlačiť
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 189.73 EUR
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉IO₄S₂
Mw: 360.19 g/mol
Teplota tavenia: 212 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037973
Číslo CAS: 849035-96-7