Tlačiť
4-Acetoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 109.51 EUR
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
4-Acetoxybenzoic acid
4-Acetoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Teplota varu: 100…120 °C/20mmHg
Teplota tavenia: 190…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002540
Číslo CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9