Tlačiť
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7977-1G OR7977-5G OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA 146.01 EUR
APOSOR7977-1G APOSOR7977-5G APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆Br₂O₂S
Teplota tavenia: 141…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037933
Číslo CAS: 849035-70-7