Tlačiť
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 24.95 EUR
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Dichlorobenzaldehyde
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 231 °C/8mmHg
Teplota tavenia: 68…73 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003307
Číslo CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
OSN: 3261
ADR: 8,II