Tlačiť
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7968-100G OR7968-2.5KG OR7968-500G
APOSOR7968-100GEA 107.9 EUR
APOSOR7968-100G APOSOR7968-2.5KG APOSOR7968-500G
2,4-Dichlorobenzaldehyde 98%
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 233 °C
Teplota tavenia: 69…73 °C
Teplota vzplanutia: 135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003305
Číslo CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
OSN: 1759
ADR: 8,III