Tlačiť
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7960-1G OR7960-5G OR7960-25G
APOSOR7960-1GEA 261.17 EUR
APOSOR7960-1G APOSOR7960-5G APOSOR7960-25G
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-(Bromomethyl)-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈BrNO₄S
Mw: 294.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037930
Číslo CAS: 849035-67-2