Tlačiť
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 93.06 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Mw: 249.13 g/mol
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037925
Číslo CAS: 254887-17-7