Tlačiť
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 102.94 EUR
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O₂S
Mw: 328.03 g/mol
Teplota tavenia: 124…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037945
Číslo CAS: 254887-18-8