Tlačiť
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7952-1G OR7952-5G
APOSOR7952-1GEA 237.46 EUR
APOSOR7952-1G APOSOR7952-5G
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride 95+%
3,5-Bis(methylsulphonyl)benzenesulphonylchloride
Vzorec: C₈H₉ClO₆S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037976
Číslo CAS: 849035-99-0
OSN: 1759
ADR: 8,III