Tlačiť
2,4-Dimethylthiophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 144.81 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimethylthiophenol 95%
2,4-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
Teplota varu: 207…208 °C
Hustota: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 58 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00010019
Číslo CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
OSN: 1993
ADR: 3,III