Tlačiť
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR7942-25G OR7942-5G OR7942-1G
APOSOR7942-25GEA 1432.41 EUR
APOSOR7942-25G APOSOR7942-5G APOSOR7942-1G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-quinolin-2-ylethanone
Vzorec: C₁₈H₁₅NO₂
Mw: 277.33 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04037914
Číslo CAS: 7469-86-5