Tlačiť
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7936-1G OR7936-250MG OR7936-5G
APOSOR7936-1GEA 49.74 EUR
APOSOR7936-1G APOSOR7936-250MG APOSOR7936-5G
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid 95%
6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Teplota tavenia: 253…255 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04974055
Číslo CAS: 14714-24-0