Tlačiť
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 24.95 EUR
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃S
Teplota tavenia: 155…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216485
Číslo CAS: 5398-77-6