Tlačiť
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR7899-25G OR7899-5G
APOSOR7899-25GEA 462.9 EUR
APOSOR7899-25G APOSOR7899-5G
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
N-Benzylaminoacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₁₃H₂₁NO₂
Teplota varu: 90…92 °C/0,05mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051599
Číslo CAS: 61190-10-1